Läs mer
Desoxyquinocetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desoxyquinocetone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N2O/c1-13-18(20-16-10-6-5-9-15(16)19-13)17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14/h2-12H,1H3/b12-11+ |
| Formel vikt | 274.1106 |