missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desphenyl Chloridazon-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloridazon-desphenyl 15N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9)/i7+1,8+1 |
| Formel vikt | 146.9984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?