Läs mer
Desphenyl Chloridazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloridazon-desphenyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9) |
| Formel vikt | 145.0043 |
| Procent renhet | >95% |