Läs mer
Desphenyl Chloridazon, TRC
Produktkod. 17994325
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994325 100 mg
17984495 5 mg
17994075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD297000100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6339-19-1
Molekylformel C4 H4 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 145.55
Synonym 3-Pyridazinol, 5-amino-4-chloro- (6CI,7CI), 5-Amino-4-chloro-3(2H)-pyridazinone, 4-Amino-5-chloropyridazin-6(1H)-one, 5-Amino-4-chloro-3(2H)-pyridazone, 5-Amino-4-chloro-3-pyridazinone, NSC 38293
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-1H-pyridazin-6-one
LEDER NC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloridazon-desphenyl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9)
Formel vikt 145.0043
Procent renhet >95%