missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Despiperazine Amino Norfloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetirizine EP Impurity F |
| CAS | 75001-63-7 |
| Molekylformel | C12 H11 F N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid','7-amino-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 7-Amino-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 7-Amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 7-amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11FN2O3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-8(13)9(14)4-10(6)15/h3-5H,2,14H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N)cc12 |
| IUPAC-namn | 7-amino-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.22 |
| Formel vikt | 250.0754 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?