Läs mer
Despropylaminosulfonyl Macitentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Despropylaminosulfonyl Macitentan |
| CAS | 1433875-21-8 |
| Molekylformel | C16H13Br2N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinamine, ACT 080803 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Br2N5O2/c17-11-3-1-10(2-4-11)13-14(19)22-9-23-15(13)24-5-6-25-16-20-7-12(18)8-21-16/h1-4,7-9H,5-6H2,(H2,19,22,23) |
| LEDER | Nc1ncnc(OCCOc2ncc(Br)cn2)c1c3ccc(Br)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.11 |
| Formel vikt | 464.9436 |