Läs mer
Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride |
| CAS | 1232344-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride, N-[(2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-2-thiopheneethanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NOS.ClH/c1-19-17-6-2-4-13-12-14(7-8-16(13)17)18-10-9-15-5-3-11-20-15;/h2-6,11,14,18H,7-10,12H2,1H3;1H/t14-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COc1cccc2C[C@H](CCc12)NCCc3cccs3 |
| IUPAC-namn | (2S)-5-methoxy-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine;hydrochloride |
| Visa mer |