Läs mer
Desquinolinyl Lenvatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desquinolinyl Lenvatinib |
| CAS | 796848-79-8 |
| Molekylformel | C10H11ClN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)-N'-cyclopropyl-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O2/c11-8-5-7(14)3-4-9(8)13-10(15)12-6-1-2-6/h3-6,14H,1-2H2,(H2,12,13,15) |
| LEDER | N#C/C=C(\C)/C=C/C1C(C)(C)CC(O)CC=1C |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloro-4-hydroxy-phenyl)-3-cyclopropyl-urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.66 |
| Formel vikt | 226.0509 |