Läs mer
Dess-Martin periodinane, 15 wt.% solution in dichloromethane
Produktkod. 15284704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
50 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284704 250 ml 250ml
10562861 50 ml 50ml
15394978 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15284704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333112500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dess-Martin periodinane, 10 to 15%, C13H13IO8, CAS Number-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, dess-martinperiodinane, dess-martin periodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess martin periodinane, dess-martin periodane, dess-martin reagent, triacetoxyperiodinane | CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dess-Martin periodinane
Färg Färglös till gul
Namnnotering 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Molekylformel C13H13IO8
MDL-nummer MFCD00130127
Densitet 1.3620g/mL, 1.362
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI-nyckel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn (1,1-diacetyloxi-3-oxo-1$l^{5},2-bensiodoxol-1-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vikt 424.15
Procent renhet 10 to 15%
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.