Läs mer
Dess-Martin-parditain, 15 viktprocentig lösning i diklormetan
Produktkod. 15394978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
50 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15394978 10 ml 10ml
10562861 50 ml 50ml
15284704 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15394978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333110100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Dess-Martin periodinane, 10 till 15%, C13H13IO8, CAS Nummer-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, dess-martinperiodinane, dess-martin periodinane, 1,1,1-triacetoxi-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess martin periodinan, dess-martin periodan, dess-martin reagens, triacetoxyperiodinane | CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Densitet 1.3620g/mL, 1.362
Molekylformel C13H13IO8
MDL-nummer MFCD00130127
Kvantitet 10 ml
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI-nyckel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 1,1-bis(acetyloxi)-3-oxo-3H-lλ5,2-bensiodaoxol-1-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formel vikt 424.15
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.