Läs mer
Dess-Martin Periodinane (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dess-Martin Periodinane (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3 |
| Formel vikt | 423.9655 |