Läs mer
Dess-Martin Periodinane (teknisk grad), TRC
Produktkod. 30011441
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011441 25 g
30007579 100 g
30010473 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29742025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87413-09-0
Molekylformel C13H13IO8
Molekylvikt (g/mol) 424.14
Synonym Acetic Acid 1,1',1' '-(3-Oxo-1lambda5-1,2-benziodoxol-1(3H)-ylidyne) Ester, 1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin Reagent, Martin's Reagent, Triacetoxyperiodinane, DMP
IUPAC-namn (1,1-diacetyloxi-3-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-1-yl) acetat
LEDER CC(=O)OI1(OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dess-Martin Periodinane (Technical Grade)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Formel vikt 423.9655