Läs mer
Dess-Martin-periodinane
Produktkod. 11362777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362777 1 g 1g
11372777 5 g 5g
11439840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15779.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424,14 g/mol
Dess Martin periodinane används för att oxidera primära alkoholer till aldehyder och sekundära alkoholer till ketoner. Det används också som oxidationsmedel för komplex med multifunktionella alkoholer. Det är aktivt involverat i oxidationen av N-skyddade aminoalkoholer utan epimerisering och allylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dess Martin periodinane används för att oxidera primära alkoholer till aldehyder och sekundära alkoholer till ketoner. Det används också som oxidationsmedel för komplex med multifunktionella alkoholer. Det är aktivt involverat i oxidationen av N-skyddade aminoalkoholer utan epimerisering och allylalkoholer.
Löslighet
Löslig i kloroform, aceton, acetonitril och metylenklorid. Något löslig i eter och hexan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, brännbart material och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87413-09-0
Molekylformel C13H13IO8
Molekylvikt (g/mol) 424.14
MDL-nummer MFCD00130127
InChI-nyckel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
LEDER CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dess-Martin periodinane
Smältpunkt 130 °C till 132 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1479
Beilstein 4548207
Känslighet Luft-, ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, aceton, acetonitril och metylenklorid. Lätt löslig i eter och hexan.
IUPAC-namn (1,1-diacetyloxi-3-oxo-1$l^{5},2-bensiodoxol-1-yl)acetat
Formel vikt 424.15
Procent renhet ≥95 %
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.