Läs mer
Dess-Martin periodinane, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Dess Martin periodinane används för att oxidera primära alkoholer till aldehyder och sekundära alkoholer till ketoner. Det används också som oxidationsmedel för komplex med multifunktionella alkoholer. Det är aktivt involverat i oxidationen av N-skyddade aminoalkoholer utan epimerisering och allylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dess Martin periodinane används för att oxidera primära alkoholer till aldehyder och sekundära alkoholer till ketoner. Det används också som oxidationsmedel för komplex med multifunktionella alkoholer. Det är aktivt involverat i oxidationen av N-skyddade aminoalkoholer utan epimerisering och allylalkoholer.
Löslighet
Löslig i kloroform, aceton, acetonitril och metylenklorid. Något löslig i eter och hexan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, brännbart material och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dess-Martin periodinane |
| CAS | 87413-09-0 |
| Smältpunkt | 130 °C till 132 °C (dekomposition) |
| Molekylformel | C13H13IO8 |
| MDL-nummer | MFCD00130127 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1479 |
| Beilstein | 4548207 |
| Känslighet | Luft-, ljus- och fuktkänslig |
| Merck Index | 14,2933 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.