Läs mer
Desthiazolylmethyl Ritonavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desthiazolylmethyl ritonavir |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H43N5O4S/c1-21(2)29(37-32(40)38(5)19-26-20-43-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28-27(36-33(41)42-28)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29H,16-19H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,41)(H,37,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 605.3036 |