Läs mer
Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir-d6, TRC
Produktkod. 30356071
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356071 10 mg
30355052 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29743210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217772-02-5
Molekylformel C32 D6 H39 N5 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 585.83
Synonym (2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl-d6)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]butanamide
IUPAC-namn (2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phenyl-pentyl]-3-methyl-2-[[methyl-[[2-[2,2,2-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)ethyl]thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]amino]butanamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)cs1)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir thiazolyl-isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H45N5O3S/c1-21(2)29(36-32(40)37(5)19-26-20-41-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28(38)27(33)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29,38H,16-19,33H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1/i3D3,4D3
Formel vikt 585.362