Läs mer
Desthiazoximic Acid Ceftiofur (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desthiazoximic Acid Ceftiofur |
| CAS | 80370-59-8 |
| Molekylformel | C13H12N2O5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O5S2/c14-8-10(16)15-9(12(17)18)6(4-21-11(8)15)5-22-13(19)7-2-1-3-20-7/h1-3,8,11H,4-5,14H2,(H,17,18)/t8-,11-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC(=O)c3occc3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vikt | 340.0188 |