Läs mer
Cytiva DeStreak Rehydration Solution
Produktkod. 10714737 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 x 3 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10714737 1 mL 1ml
11743249 5 x 3 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10714737 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17600318
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket lämplig för både analytiska och preparativa geler. DeStreak Rehydration Solution förbättrar reproducerbarheten och kvaliteten på 2-D geler genom att förhindra ränder.
Uppkomsten av ränder som förvränger 2-D elektroforeskartor är ett vanligt problem, som förekommer oftast när man kör geler som innehåller områden som är högre än pH 7,0. Ökad provbelastning, ökad längd på IPG-remsan eller användning av en smalare pH-gradient förvärrar problemet. Extra fläckar på 2-D geler, orsakade av ospecifik oxidation av proteiner, är en annan svårighet man stöter på när man kör geler som innehåller basiska regioner. Både strimmor och ospecifik oxidation resulterar i dåligt upplösta proteinmönster och minskad reproducerbarhet mellan elektroforeskörningar. DeStreak Rehydration Solution eliminerar effektivt ospecifik oxidation genom att bibehålla proteintiolgrupper i ett enda oxidationstillstånd, oavsett provbelastning, pH-intervall eller körlängd. Proteinmönster stabiliseras i IPG-remsor av valfri längd och pH-gradient vilket säkerställer samma stabila och reproducerbara mönster i varje analys. Effektiviteten hos DeStreak Rehydration Solution bibehålls vid de höga provbelastningar och långa körtider som krävs för preparativ gelelektrofores.
  • Eliminerar extra fläckar orsakade av ospecifik oxidation av proteiner
  • Stabiliserar proteiner genom hela 2D-körningar, vilket säkerställer förenklade, välupplösta proteinmönster
  • Lämplig för både analytiska och preparativa geler
  • Innehåller optimerade koncentrationer av urea, tiourea, CHAPS och DeStreak Reagent
Beställningsinfo
Lösningen är klar för användning efter tillsats av lämplig IPG-buffert. DeStreak Reagent finns också tillgängligt separat i en 1mL förpackningsstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Förbättrar reproducerbarheten och kvaliteten på 2D-geler genom att förhindra ränder
Kvantitet 1 mL
Produkttyp Destreak Reagens
Kit Innehåll Optimerade koncentrationer av urea, tiourea, CHAPS och Destreak-reagens
pH-intervall >7
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DeStreak Reagent, 1 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .