Läs mer
Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrCl2O2/c1-2-3-10-7-17-13(8-14,18-10)11-5-4-9(15)6-12(11)16/h4-6,10H,2-3,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 351.9632 |