Läs mer
Brady™ Förstörbara vinyl manipuleringssäkra etiketter för M710, M610, M611
Produktkod. 17807884
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17807884 12,7 x 25,4 mm
17887874 50,8 x 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17807884 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312074
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinyletiketter för användning med Brady™ Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Etiketter för bärbara termoöverföringsskrivare M610 och M611
  • Delar kan också skrivas ut på M710-etikettskrivaren förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används
  • Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim är idealisk för applikationer som kräver motstånd mot produktmanipulation
  • Var försiktig när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
  • Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Märka
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Manipulationssäkra etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.066 mm
Mått (L x B) 12,7 x 25,4 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-17-7351