Läs mer
Desulfovardenafil (2-(2-Etoxyfenyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on), LoGiCal
Produktkod. 30460883
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460883 10 mg
1 options
Produktkod. 30460883 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1569.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Analyt- eller komponentnamn Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
IUPAC-namn 2-(2-etoxifynyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 312.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 312,1586 g/mol