missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol™

Produktkod. 30049509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049509 100 mg
30049498 25 mg
30458484 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049509 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1569.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Analyt- eller komponentnamn Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
LEDER CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
IUPAC-namn 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 312.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 312.1586 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.