Läs mer
Desulfovardenafil (2-(2-Etoxyfenyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol™
Produktkod. 30458484
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458484 4 x 25 mg
30049509 100 mg
30049498 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458484 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1569.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Desulfovardenafil (2-(2-Etoxyfenyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Analyt- eller komponentnamn Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
IUPAC-namn 2-(2-etoxifynyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 312.37
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 312,1586 g/mol