Läs mer
DETA NONOate, 95%
Produktkod. 10245721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245721 25 mg Glasflaska 25mg
10056163 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328650250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 146724-94-9 | C4H13N5O2 | 163,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146724-94-9
Molekylformel C4H13N5O2
Molekylvikt (g/mol) 163.2
MDL-nummer MFCD00278808
InChI-nyckel HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazene
PubChem CID 1606
ChEBI CHEBI:50154
IUPAC-namn N-[bis(2-aminoetyl)amino]-N-hydroxinitrösamid
LEDER C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DETA NONOate
Smältpunkt 98,0 °C till 106,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 163.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DETA NONOate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.