Läs mer
Cole-Parmer™ Löstagbar elektrodkabel
Produktkod. 15301122 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
3 m
Förpackningsstorlek:
10fot
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15301122 3 m 10fot
1 options
Produktkod. 15301122 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0566256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    960.76 SEK / 10fot
    Save 99.24 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Har BNC-anslutning för kompatibilitet med de flesta pH-mätare och kontroller
  • Elektrodkabel, löstagbar, 10 fot, BNC
  • Kompatibel med de flesta pH-mätare och kontroller
Specifikationer
Typ Cole-Parmer Elektrodkabel, löstagbar, 10 fot, BNC
Inkluderar BNC-anslutning
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 3 m