Läs mer
Digi-Sense Löstagbar termoelementsond, jordad d
Produktkod. 11846664 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
-200 °C till +260 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11846664 -200 °C till +260 °C Varje
1 options
Produktkod. 11846664 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0811340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 SEK
    411.84 SEK / Paket med 1
    Save 77.16 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Den löstagbara termoelementsonden fästs direkt på din mätare eller sondhandtag.
  • Kan kopplas direkt till din mätare.
  • Lätt att koppla till ett handtag för allmänt bruk.
  • Idealisk för mätning av vätskor, gaser eller halvfasta ämnen.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer
  • Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt:
    • Typ J: Svart
    • Typ K: Gul
    • Typ T: Blå
    • Typ E: Lila
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs : temperaturintervallet är endast för sondens spets.
    • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
    • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
    • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
    • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
    • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifications
Analystid ≥2 sek.
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +260 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Mätning av livsmedel eller andra halvfasta ämnen
Stil Typ T
Temperatur (engelska) -328 °F till +500 °F
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm