Beskrivning
- Detection Enhancer är unikt formulerad för att förbättra mallförstärkning i realtids PCR (qPCR) arbetsflöden. Detta reagens är särskilt fördelaktigt med DNA-prover som innehåller GC-rika sekvenser och/eller beständig sekundär struktur. Detection Enhancer är en komponent i AgPath-ID One-Step RT-qPCR Reagents kit och erbjuds här som en fristående produkt som kan användas med alla applicerade Biosystem realtids PCR-mastermix.
- Förbättra qPCR-amplifiering av mallar som innehåller högt GC-innehåll och ihållande sekundär struktur
- Kompatibel med alla applicerade Biosystem realtids PCR-mastermix
- Flexibla kitstorlekar för en rad laboratoriekapaciteter
- GC-rika DNA-sekvenser definieras vanligtvis som de som innehåller> 60 % cytosin (C) eller guanin (G). GC-rika prover kan vara särskilt utmanande att amplifiera eftersom sekvenserna är mer stabila än de med lägre GC-innehåll. I qPCR-experiment resulterar detta i en högre DNA-smältpunkt. Dessutom kan GC-rika sekvenser bilda sekundär struktur, vilket kan lägga till ytterligare amplifieringsutmaningar. Att lägga till en liten volym Detection Enhancer till din reaktionsblandning kan dramatiskt förbättra qPCR-amplifieringen i GC-rika prover.
- Detection Enhancer är specifikt formulerad för att hantera qPCR-amplifiering i särskilt stabila DNA-sekvenser. Det är endast för användning i realtids PCR-arbetsflöden där amplifiering påverkas av mallar som är GC-rika och/eller innehåller beständig sekundär struktur. Reagenserna kan påverka känsligheten för andra måltyper, så det rekommenderas att först montera reaktionen utan Detection Enhancer. Om ingen signal observeras från prover som förväntas vara positiva, lägg sedan till Detection Enhancer till reaktionen.
- Den rekommenderade volymen Detection Enhancer per 25μ L-reaktionen är 1,67μ L. För mer information om tillämpningar av Detection Enhancer, se AgPath-ID One-Step Användarhandbok för RT-qPCR Reagents kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 1,2 mL Detection Enhancer, förvara vid -5 till -30 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 System |
| Produktlinje | Applied Biosystems |
| Produkttyp | Detection Enhancer |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |