Läs mer
Deterenol-d7 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deterenol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1246817-36-6 |
| Molekylformel | C11H10D7NO2 • HCl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-α-[[(1-methylethyl-d7)amino]methyl]benzenemethanol Hydrochloride, (+/-)-p-Hydroxy-α-[(isopropyl-d7-amino)methyl]benzyl Alcohol Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(isopropyl-d7)aminoethanol Hydrochloride, Detenerol-d7 Hydrochloride, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(isopropyl-d7-amino)ethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-7-11(14)9-3-5-10(13)6-4-9;/h3-6,8,11-14H,7H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,8D; |
| LEDER | OC1=CC=C(C(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.303646 |