Läs mer
Deterenolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30135608
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135608 25 mg
17933175 10 mg
17943165 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29795025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23239-36-3
Molekylformel C11H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 231.72
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, Detenerol hydrochloride, Deterenol hydrochloride, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)etyl]fenol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deterenol Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-7-11(14)9-3-5-10(13)6-4-9;/h3-6,8,11-14H,7H2,1-2H3;1H
Formel vikt 231.1026