Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättmedelsborttagning Centrifugera kolumner& Tallrikar
Produktkod. 10499764 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
2 x 96-brunnars plattor
24 x 0,1 ml kolumner
25 x 125μ L kolumner
25 x 500μ L kolumner
5 mL
5 x 2 ml kolumner
5 x 4 ml kolumner
Produktlinje:
HiPPR
Pierce
Produkttyp:
Centrifugplatta
Rengöringsmedelsborttagning Harts
Spinnkolonn
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
10ml
Paket med 2
Paket med 24
Paket med 25
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produktlinje Produkttyp unitSize
10499764 25 x 500μ L kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 25
10116434 10 mL Pierce Rengöringsmedelsborttagning Harts 10ml
10645585 25 x 125μ L kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 25
10792447 5 x 2 ml kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 5
11736446 5 x 4 ml kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 5
11368261 2 x 96-brunnars plattor Pierce Centrifugplatta Paket med 2
12301883 5 mL HiPPR Spinnkolonn 1 uppsättning
12391873 24 x 0,1 ml kolumner HiPPR Spinnkolonn Paket med 24
12201233 2 x 96-brunnars plattor HiPPR Centrifugplatta Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10499764 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87777
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eliminera snabbt höga koncentrationer av tvättmedel med minimal provförlust med hartser för borttagning av tvättmedel. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) harts rekommenderas för proteinkoncentrationer upp till 100μ g/ml, medan Thermo Scientific Pierce harts är lämpligt för koncentrationer över 100μ g/ml.
Detergenter och ytaktiva ämnen som används för att förbereda protein- och peptidprover kan störa analysen av ELISA , isoelektrisk fokusering och masspektrometri (MS). Att ta bort rengöringsmedel från peptidprover är särskilt utmanande och kritiskt för MS-analys. Även låga koncentrationer av tvättmedel kommer att kontaminera instrument och störa kolonnbindning, eluering och peptidjonisering. Thermo Scientific HiPPR och Pierce detergentborttagningshartser är idealiska för att snabbt ta bort vanliga rengöringsmedel från tryptisk smältning för att förbättra resultaten av LC-MS/MS- och MALDI-MS-analyser.
Optimerad —borttagning> 95 % tvättmedel från prover av proteiner eller peptider
Snabb —provbehandling tar mindre än 15 minuter
Effektiv —eliminerar tvättmedelsstörningar i nedströmsapplikationer som ELISA , isoelektrisk fokusering och masspektrometri
Pierce Rengöringsmedel borttagning Harts
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt till och tar bort höga koncentrationer av tvättmedel från 10μ L till 1 mL prover med minimal provförlust. Dessa mikrocentrifugkolonner kommer förpackade med olika volymer av patentskyddat harts och är bäst för att bearbeta prover med proteiner eller peptidkoncentrationer större än 100μ g/ml.
HiPPR Tvättmedelsborttagning Centrifugerande kolumnsats
HiPPR Detergent Removal harts har optimerats för provkoncentrationer på 1 till 100μ g/ml och är idealisk för att ta bort vanliga rengöringsmedel, inklusive SDS, Triton™ X-100 NP-40 och CHAPS vid koncentrationer av 0,5-1%. Hartset finns tillgängligt i förfyllda spinnkolonner, 96-brunnars filterspinplattor och som löst harts för anpassning.
Tillgängliga format:
Hartsuppslamningar —bulkharts levereras med tomma 0,8 ml centrifugeringskolonner
Spinnkolonner —0,1 ml mikrocentrifugkolonner
96-brunnars spinnplattor —fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikrocentrifug, centrifugkolonn
Produkttyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Hartset lagras i 0,15 M NaCl, 0,05% natriumazid.
Kolumntyp Proprietärt harts, affinitet
Stationär fas Proprietär ligand
Produktlinje Pierce
Reningsmål Avlägsnande av tvättmedel
Tillräckligt för 25 till 100μ L Exempel pe Kolumn
Kvantitet 25 x 500μ L kolumner