Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättmedelsborttagning Centrifugera kolumner& Tallrikar
Produktkod. 12301883 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
2 x 96-brunnars plattor
24 x 0,1 ml kolumner
25 x 125μ L kolumner
25 x 500μ L kolumner
5 mL
5 x 2 ml kolumner
5 x 4 ml kolumner
Produktlinje:
HiPPR
Pierce
Produkttyp:
Centrifugplatta
Rengöringsmedelsborttagning Harts
Spinnkolonn
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
10ml
Paket med 2
Paket med 24
Paket med 25
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produktlinje Produkttyp Förpackningsstorlek
12301883 5 mL HiPPR Spinnkolonn 1 uppsättning
10116434 10 mL Pierce Rengöringsmedelsborttagning Harts 10ml
10645585 25 x 125μ L kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 25
10499764 25 x 500μ L kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 25
10792447 5 x 2 ml kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 5
11736446 5 x 4 ml kolumner Pierce Spinnkolonn Paket med 5
11368261 2 x 96-brunnars plattor Pierce Centrifugplatta Paket med 2
12391873 24 x 0,1 ml kolumner HiPPR Spinnkolonn Paket med 24
12201233 2 x 96-brunnars plattor HiPPR Centrifugplatta Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12301883 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88305
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eliminera snabbt höga koncentrationer av tvättmedel med minimal provförlust med hartser för borttagning av tvättmedel. Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) harts rekommenderas för proteinkoncentrationer upp till 100μ g/ml, medan Thermo Scientific Pierce harts är lämpligt för koncentrationer över 100μ g/ml.
Detergenter och tensider som används för att förbereda protein- och peptidprover kan störa analysen med ELISA, isoelektrisk fokusering och masspektrometri (MS). Att ta bort rengöringsmedel från peptidprover är särskilt utmanande och avgörande för MS-analys. Även låga koncentrationer av rengöringsmedel kommer att kontaminera instrument och störa kolonnbindning, eluering och peptidjonisering. Thermo Scientific HiPPR och Pierce detergent removal resins är idealiska för snabb borttagning av vanliga rengöringsmedel från tryptiska digests för att förbättra resultaten av LC-MS/MS och MALDI-MS-analyser.
  • Optimized—tar bort >95 % av tvättmedlet från prover av proteiner eller peptider
  • Snabb—provbearbetning tar mindre än 15 minuter
  • Effektivt—eliminerar rengöringsstörningar i nedströmsapplikationer som ELISA isoelektrisk fokusering och masspektrometri
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt till och tar bort höga koncentrationer av rengöringsmedel från 10 μl till 1 ml prover med minimal provförlust. Dessa mikrocentrifugkolonner levereras förpackade med olika volymer av proprietärt harts och är bäst för bearbetning av prover med proteiner eller peptidkoncentrationer över 100 μg/ml.
HiPPR Tvättmedelsborttagningskit för spinnkolonn
HiPPR Detergent Removal resin har optimerats för provkoncentrationer på 1 till 100 μg/ml och är idealiskt för att ta bort vanligt använda tvättmedel, inklusive SDS, Triton™ X-100 NP-40 och CHAPS vid koncentrationer på 0,5–1%. Hartset finns tillgängligt i förfyllda snurrkolonner, 96-brunns filterplåtar och som lös resin för anpassning.
Tillgängliga format:
  • Resin-slurryer—bulkresin levereras med tomma 0,8-ml spinkolonner
  • Spinnkolonner—0,1 ml mikrocentrifugkolonner
  • 96-brunns spinnplattor—fördoserade 96-brunns filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuummanifoldsystem för manuell eller automatiserad rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sats
Produkttyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring
•Rengöringsmedelsborttagningsharts, 5 mL
• Spin Columns Accessory Pack, 54 kolumner
Förvaras vid 4 °C.
Kolumntyp Proprietärt harts, affinitet
Stationär fas Proprietär ligand
Produktlinje HiPPR
Reningsmål Avlägsnande av tvättmedel
Tillräckligt för 54 Prover
Kvantitet 5 mL
Formatera Sats