Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättmedelsborttagning Centrifugera kolumner& Tallrikar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detergenter och tensider som används för att förbereda protein- och peptidprover kan störa analysen med ELISA, isoelektrisk fokusering och masspektrometri (MS). Att ta bort rengöringsmedel från peptidprover är särskilt utmanande och avgörande för MS-analys. Även låga koncentrationer av rengöringsmedel kommer att kontaminera instrument och störa kolonnbindning, eluering och peptidjonisering. Thermo Scientific HiPPR och Pierce detergent removal resins är idealiska för snabb borttagning av vanliga rengöringsmedel från tryptiska digests för att förbättra resultaten av LC-MS/MS och MALDI-MS-analyser.
- Optimized—tar bort >95 % av tvättmedlet från prover av proteiner eller peptider
- Snabb—provbearbetning tar mindre än 15 minuter
- Effektivt—eliminerar rengöringsstörningar i nedströmsapplikationer som ELISA isoelektrisk fokusering och masspektrometri
Pierce Detergent Removal Resin
Pierce Detergent Removal Resin binder effektivt till och tar bort höga koncentrationer av rengöringsmedel från 10 μl till 1 ml prover med minimal provförlust. Dessa mikrocentrifugkolonner levereras förpackade med olika volymer av proprietärt harts och är bäst för bearbetning av prover med proteiner eller peptidkoncentrationer över 100 μg/ml.
HiPPR Tvättmedelsborttagningskit för spinnkolonn
HiPPR Detergent Removal resin har optimerats för provkoncentrationer på 1 till 100 μg/ml och är idealiskt för att ta bort vanligt använda tvättmedel, inklusive SDS, Triton™ X-100 NP-40 och CHAPS vid koncentrationer på 0,5–1%. Hartset finns tillgängligt i förfyllda snurrkolonner, 96-brunns filterplåtar och som lös resin för anpassning.
Tillgängliga format:
- Resin-slurryer—bulkresin levereras med tomma 0,8-ml spinkolonner
- Spinnkolonner—0,1 ml mikrocentrifugkolonner
- 96-brunns spinnplattor—fördoserade 96-brunns filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuummanifoldsystem för manuell eller automatiserad rening
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Flaska |
| Produkttyp | Rengöringsmedelsborttagning Harts |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Hartset lagras i 0,15 M NaCl, 0,05% natriumazid. |
| Kolumntyp | Proprietärt harts, affinitet |
| Stationär fas | Proprietär ligand |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Reningsmål | Avlägsnande av tvättmedel |
| Tillräckligt för | 1 till 2,5 mL prov som innehåller typiskt tvättmedel |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.