Läs mer
Detomidine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16418146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16418146 100 mg -
16414267 50 mg -
16408378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16418146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0163A
MedChemExpress Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Detomidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 90038-01-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H15ClN2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.01 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (89.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C)C(CC2=CN=CN2)=CC=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 222.71
Formel vikt 222.71
Procent renhet 99.89%