Läs mer
Detomidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Detomidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Detomidine hydrochloride |
| CAS | 90038-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Detomidine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C |
| IUPAC-namn | 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole;hydrochloride |
| Visa mer |