Läs mer
Detomidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Detomidine hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| Formel vikt | 222.0924 |