Läs mer
Detomidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Detomidine |
| CAS | 76631-46-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H14 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 5-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]- (9CI), 5-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole, Detomidine, MPV 252AII |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C |
| IUPAC-namn | 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Visa mer |