Beskrivning
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns ger en snabb metod för att ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover.
Höjdpunkter:
Affinitetsbaserad– använder immobiliserat polymixin B för att avlägsna endotoxiner genom att binda till deras lipid A-domäner
Hög kapacitet– 1 ml av Detoxi-Gel Harts tar bort minst 9995 endotoxinenheter från ett 5 ml prov innehållande 10 000 EU av lipopolysackarid (LPS)
Återanvändbar– ingen förlust av bindningskapacitet även efter 10 regenerationer; kräver aktivering och regenerering med 1% natriumdeoxicholat (delnr 89904)
Testning krävs– proteinåtervinning är beroende av proteintyp och koncentration; empiriska tester krävs för att validera metoden för särskilda proteinprover
Mångsidig– ta bort endotoxin från proteinlösningar, cellodlingsmedia och farmakologiska komponenter
Krävs
Natriumdeoxycholat (delnr 89904) för hartsaktivering och regenerering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Detoxi-Gel |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mål | Avlägsnande av endotoxin |
| Typ | Endotoxin Removing Gel |
| Stationär fas | Polymixin B |
| Tillräckligt för | 1 mL gel binder 4000-6000 EU |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol