Läs mer
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Produktkod. 11876754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11876754 1000 mL Varje
11866754 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11876754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51800.00 SEK
    44548.00 SEK / Paket med 1
    Save 7252.00 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Bind och extrahera endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från antikropps- eller proteinprover med hjälp av bulkharts eller kolonner av immobiliserad Polymixin B-ligand.
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns ger en snabb metod för att ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover.
Detoxi-Gel Harts är en pärlformad agarosbärare på vilken polymixin B har immobiliserats. Denna ligand binder till lipid A-delen av lipopolysackarider (LPS), som är den dominerande formen av endotoxiner som påverkar biologiska prover. Även låga nivåer av endotoxiner kan vara toxiska för celler eller organismer och måste avlägsnas innan biologiska prover kan tillsättas celler för olika behandlingsexperiment. Detoxi-Gel Harts ger en snabb metod för att avlägsna endotoxiner från prover. Den finns tillgänglig i bekväma förpackade kolonner och två storlekar av slurry för användning i småskaliga eller storskaliga processer.
Höjdpunkter:
  • Affinitetsbaserad– använder immobiliserat polymixin B för att avlägsna endotoxiner genom att binda till deras lipid A-domäner
  • Hög kapacitet– 1 ml av Detoxi-Gel Harts tar bort minst 9995 endotoxinenheter från ett 5 ml prov innehållande 10 000 EU av lipopolysackarid (LPS)
  • Återanvändbar– ingen förlust av bindningskapacitet även efter 10 regenerationer; kräver aktivering och regenerering med 1% natriumdeoxicholat (delnr 89904)
  • Testning krävs– proteinåtervinning är beroende av proteintyp och koncentration; empiriska tester krävs för att validera metoden för särskilda proteinprover
  • Mångsidig– ta bort endotoxin från proteinlösningar, cellodlingsmedia och farmakologiska komponenter
Krävs
Natriumdeoxycholat (delnr 89904) för hartsaktivering och regenerering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 till 6000 EU-bindning per ml Gel
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Produktlinje Detoxi-Gel
Kvantitet 1000 mL
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Endotoxin Removing Gel
Stationär fas Polymixin B
Tillräckligt för 4000 till 6000 EU per ml Gel
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts