Läs mer
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Produktkod. p-4531357 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
Produktkod. 11866754
Brand: Thermo Scientific™ 20339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bind och extrahera endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från antikropps- eller proteinprover med hjälp av bulkharts eller kolonner av immobiliserad Polymixin B-ligand.
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns ger en snabb metod för att ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover.
Detoxi-Gel Harts är en pärlformad agarosbärare på vilken polymixin B har immobiliserats. Denna ligand binder till lipid A-delen av lipopolysackarider (LPS), som är den dominerande formen av endotoxiner som påverkar biologiska prover. Även låga nivåer av endotoxiner kan vara toxiska för celler eller organismer och måste avlägsnas innan biologiska prover kan tillsättas celler för olika behandlingsexperiment. Detoxi-Gel Harts ger en snabb metod för att avlägsna endotoxiner från prover. Den finns tillgänglig i bekväma förpackade kolonner och två storlekar av slurry för användning i småskaliga eller storskaliga processer.
Höjdpunkter:
  • Affinitetsbaserad– använder immobiliserat polymixin B för att avlägsna endotoxiner genom att binda till deras lipid A-domäner
  • Hög kapacitet– 1 ml av Detoxi-Gel Harts tar bort minst 9995 endotoxinenheter från ett 5 ml prov innehållande 10 000 EU av lipopolysackarid (LPS)
  • Återanvändbar– ingen förlust av bindningskapacitet även efter 10 regenerationer; kräver aktivering och regenerering med 1% natriumdeoxicholat (delnr 89904)
  • Testning krävs– proteinåtervinning är beroende av proteintyp och koncentration; empiriska tester krävs för att validera metoden för särskilda proteinprover
  • Mångsidig– ta bort endotoxin från proteinlösningar, cellodlingsmedia och farmakologiska komponenter
Krävs
Natriumdeoxycholat (delnr 89904) för hartsaktivering och regenerering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 4000 till 6000 EU-bindning per ml Gel
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Detoxi-Gel
Kvantitet 10 mL
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Endotoxin Removing Gel
Stationär fas Polymixin B
Tillräckligt för 1 mL gel binder 4000-6000 EU
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado