Läs mer
Macherey-Nagel™ Avgiftningsbuffert ERB
Produktkod. 15840918
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840918 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15840918 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740495.1000
 Begränsad artikel
I lager
Avgiftningsbuffert ERB (1000 ml) för plasmid-DNA-isolering av transfektionsgrad
Endotoxiner samrenas under typiska plasmidberedningar från bakterielysat. Eftersom de stör eukaryota cellers överlevnad är endotoxinreduktion väsentlig före celltransfektion. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kit är designade för att minska endotoxiner från bakteriella lysat.
  • Renar högkopierade plasmider för transfektion
  • Ny teknologi för att minska endotoxinhalten (< 50 EU/μ g DNA) för framgångsrik transfektion
  • Snabb rening från E. coli via automatisk, manuell, vakuum- eller centrifugeringsbearbetning
  • Ultrasnabb procedur förenklar arbetsflödet
  • Hög genomströmning— 96-brunnars plattor möjliggör enkel automatisering och stödjer plasmidscreening
  • Nedströmsapplikationer: transfektion av vanliga cellinjer (lipofektion, elektroporation)
  • Även lämplig för standardapplikationer inom molekylärbiologi, såsom kloning och sekvensering
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Avgiftningsbuffert ERB
CAS 102-71-6
Färg Färglös
För användning med (utrustning) NucleoSpin Plasmid/96 Plasmid Transfection-grade full- och core-kit
pH 5,5 till 6,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Formulering trietanolamin; 2-propanol; Vatten
Odör Alkoholhaltig
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer ERB (1000 mL)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol