Läs mer
Detrityleringsreagens, Solstice
Produktkod. 16825701
Change view
4X2,5L GLASFLASKA
Produktkod.
16825701 4X2,5L GLASFLASKA
1 options
Produktkod. 16825701 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer BR6054x2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18605.00 SEK
    4734.72 SEK / Paket med 4
    Save 13870.28 SEK
    74% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
BioSyn™ , lämplig för användning med DNA/RNA-syntesinstrument, 3 % triklorättiksyra i diklormetan (medv)
Solstice BioSyn™-reagenser och lösningsmedel för DNA-/RNA-syntes
  • Solstice BioSyn™-lösningsmedel och -reagenser är särskilt bearbetade och renade enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer enastående synteseffektivitet
  • idealiska för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
  • Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikrometer för oxidationsreagenser och 0,1 mikrometer för alla övriga reagenser) för att minimera partikelkontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 75-09-2, 76-03-9
CAS Max % 97.00%, 3.00%
Kvantitet 4 x 2.5 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Flytande, klar
Anteckningar om renhetsgrad Deblockeringsreagenser
Kokpunkt 40 °C