Läs mer
Deuterated Mix, 3-2135 in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326219
Change view
Kvantitet:
5x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30326219 5x1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326219 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000271TO
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-AminonaphthaleneD7∣2-Naphthylamine-d7∣4-Aminobiphenyl D9
CAS 78832-53-8, 93951-94-1, 344298-96-0
Lösningsmedel eller matris Toluene
Kvantitet 5x1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4-Aminobiphenyl D9 25 μg/mL∣1-AminonaphthaleneD7 50 μg/mL∣2-Naphthylamine-d7 50 μg/mL