missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deuterated Organotin Mixture 676 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotriphenylstannane-d15∣Tetrabutylstannane-d36∣Tributyltin chloride-d27 |
| CAS | 358731-94-9, 358731-92-7, 1257647-76-9 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chlorotriphenylstannane-d15 100 μg/mL∣Tetrabutylstannane-d36 100 μg/mL∣Tributyltin chloride-d27 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?