Läs mer
Deuterated PAH Mixture 189 10 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo(a)pyrene D12∣Benzo(b)fluoranthene D12∣Benzo[a]anthracene D12∣Chrysene D12 |
| CAS | 63466-71-7, 93951-98-5, 1718-53-2, 1719-03-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Toluene |
| Kvantitet | 5x1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Benzo(b)fluoranthene D12 9.868 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 10.02 μg/mL∣Chrysene D12 10.04 μg/mL∣Benzo[a]anthracene D12 10.09 μg/mL |