missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deuterated PAH Mixture 566 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acenaphthene D10 1000 μg/mL∣Chrysene D12 1000 μg/mL∣Naphthalene D8 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?