Läs mer
Deuterated Phthalates Mixture 565 1000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-13-7 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 1000 μg/mL |