Läs mer
Deuterated Phthalates Mixture 634 1000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-12-6 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 1000 μg/mL |