Läs mer
Deuteriumklorid, för NMR, 20 viktprocent. % lösning i D2O, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16378216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
16378216 25 mL
1 options
Produktkod. 16378216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1050.48 SEK / 25ml
    Save 94.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deuterium chloride
Densitet 1.2000 g/mL, 1.2
Brytningsindex 1.3726
Kvantitet 25 mL
CAS 7698-05-7
Kokpunkt 108,0 °C
Molekylformel ClH
Linjär formel DCl
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
LEDER [1H+].[Cl-]
IUPAC-namn protonklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
Formel vikt 37.47
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.