Learn More
Biochrom Deuterium lampbyte
Product Code. 15950591 Shop All Harvard Bioscience Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Ersättningslampa
Unit Size:
Varje
Product Code. Produkttyp Unit Size
15950591 Ersättningslampa Varje
1 options
Product Code. 15950591 Supplier Biochrom Supplier No. 80700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12005.00 SEK
    11076.73 SEK / Paket med 1
    Save 928.27 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Deuterium lampbyte lämplig för Biochrom Ultrospec 8000/9000 och Libra S80/S90.
  • För Biochrom Ultrospec 8000/9000 och Libra S80/S90
Specifications
Ljuskälla Deuterium
Spänning 110/240 V
För användning med (utrustning) Ultrospec 8000, 9000 och Libra S80, S90 UV-synliga spektrofotometrar
Produkttyp Ersättningslampa