Läs mer
Fisherbrand™ Deuterium lampor
Produktkod. 15334078 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD lång livslängd
Agilent 1100, 1200 DAD
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimat UVD 3000 Nano LC D2
Hitachi L & U-serien
Jasco UV970 975 (B&C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 & 7800 7850
PE Lambda 2 till 45 800 900 Bio , 55X-serien LC480
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV Spec, BioSpec-mini
Varian Prostar 325 335 long Life
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Vattnen Acquity 2489/2998
Waters 2487 lång livslängd
Waters 996, 2996 PDA med lång livslängd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15334078
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för kompatibilitet med en mängd olika instrument. Fisherbrand™ Deuteriumlampor är individuellt testade, certifierade och garanterade enligt samma specifikationer som OEM.
  • Produced in state of the art manufacturing facilities approved by lamp manufacturers
  • Full traceability of manufactured products
  • Lamps available for all major instruments
Specifikationer
Ljuskälla UV-A, UV-C
Våglängd 400/185 nm
Bländarstorlek (metrisk) 1 mm
För användning med (utrustning) Varian UV50/100/200 9050
Förpackningsmängd 1 Ea.
Produkttyp Deuterium Lamp